Learn More
Rabbit Antiserum anti-Human IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Marque:  MP Biomedicals 0855088
Code produit. 11443706
  • 192.00€ / 2mL
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Hu
Immunostaining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Human IgG
Unconjugated
2 mL
Human
Polyclonal
Rabbit
Secondary
Lyophilized