Learn More
Epredia™ Cuve de Coplin en verre RA Lamb, peut contenir 5 lames (10 dos à dos)
Code produit. 12608596 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Nombre de lames:
10
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12608596
Marque: Epredia™ E94
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Traitez jusqu’à 10 lames dos à dos avec les cuves Coplin en verre moulé Epredia™ RA Lamb. Les cuves sont dotées d'un couvercle amovible et d'une base intégrée de grand diamètre.
Traitez jusqu’à 10 lames dos à dos avec les cuves Coplin en verre moulé Thermo Scientific™ RA Lamb. Les cuves sont dotées d'un couvercle amovible et d'une base intégrée de grand diamètre.
Caractéristiques
  • Réalisée en verre transparent épais avec des rainures internes
  • Rebord supérieur circulaire de 4 cm (1,6 in) de diamètre
Incluent :
  • Couvercle à visser en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Oui
Type de bouchon Drop-on lid
Forme du fond Rond
Matériau Verre
Type Cuve à coloration de Coplin
Nombre de lames 10
Diamètre (impériale) 1,6 in