Learn More
Epredia™ Options de rangement RA Lamb BlockStore pour le système de rangement LabStack
Rangez les fournitures de laboratoire qui ne rentrent généralement pas dans des compartiments standard grâce à ces options de rangement polyvalentes et évolutives.
551.66€
Spécification
Couleur Gris
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Type de produit Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Couleur Prix Quantité et disponibilité  
12181830
Voir les accessoires Afficher les documents
Epredia™
E43/22GREY
Armoire à 8 tiroirs BlockStore Gris
551.66€
1 pièce
Description
Description
Rangez les fournitures de laboratoire qui ne rentrent généralement pas dans des compartiments standard grâce aux options de rangement Thermo Scientific™ RA Lamb BlockStore. Ce système polyvalent et évolutif s’adapte facilement aux anneaux d’enrobage, aux cassettes de traitement et aux blocs de paraffine non montés. Des séparateurs à l’intérieur de chaque tiroir améliorent davantage l’organisation et l’accessibilité des fournitures de laboratoire difficiles à ranger, créant ainsi un environnement efficace où les tissus traités peuvent être archivés en toute sécurité.
Compatibilité :
  • Compatibilité avec toutes les armoires et options LabStack standard
  • Anneaux d'enrobage, cassettes de traitement et blocs de paraffine non montés
Contenu :
  • Huit tiroirs (classement en deux rangées de quatre)
  • Un nombre suffisant de séparateurs permet de produire sept lignes, d'une largeur de 30 mm (1,2 in) dans chaque tiroir
Spécification
Spécification
Gris
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Options de rangement RA Lamb BlockStore pour le système de rangement LabStack