General Description
- (R,R)-chloramphenicol is a compound with antibiotic and bacteriostatic activity and is derived from Streptomyces venequelae
- It that can block the translation on the 50S subunit at the peptidyltransferase step. The binding affects the peptidyl transferase activity, preventing the transfer of amino acids to the growing peptide chains and inhibiting peptide bond formation. The resulting inhibition of the bacterial protein synthesis impedes bacterial cell proliferation
Application
- (R,R)-chloramphenicol has been used for several molecular biology approaches, mainly for bacterial selection. It can be used to select transformed cells containing chloramphenicol resistance genes
- This compound can also promote mitochondrial and chloroplast protein synthesis and the ribosomal formation of (p)ppGpp, depressing the rRNA transcription process
- In vitro results demonstrate that (R,R)-chloramphenicol shows activity against several vancomycin-resistant E. faecium strains
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R,R)-Chloramphenicol |
Couleur | Cream to White |
Quantité | 100g |
Plage de pourcentage du dosage | 0.99 |
Beilstein | 2225532 |
Merck Index | 14,2077 |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,propylene,glycol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 323.14 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X21K020 | Certificat d’analyse | 05/11/2024 | B20841.14,B20841.22 |
R20K026 | Certificat d’analyse | 24/05/2024 | B20841.14,B20841.22 |
M05K042 | Certificat d’analyse | 18/01/2024 | B20841.14,B20841.22 |
10214539 | Certificat d’analyse | 03/07/2023 | B20841.14,B20841,B20841.22 |
R22J025 | Certificat d’analyse | 06/06/2023 | B20841.22 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (R,R)-Chloramphenicol
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Chloramphenicol
Nom du produit
Thermo Scientific™ (R,R)-Chloramphenicol, 98% >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu