Learn More
(R,R)-[2-(4-isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocényl]diphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15438396
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
Code produit. 15438396
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63593.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541540-70-9
Formule moléculaire C28H28FeNOP
Poids moléculaire (g/mol) 481.36
Numéro MDL MFCD17018796
Clé InChI FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
Nom IUPAC (R,R)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
SMILES [Fe].c1cccc1.CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,R)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine
Couleur Orange
Quantité 500 mg
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 481.35
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine