Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set797 Human SOST/Sclerostin
For use with catalog number DSST00
Marque: R&D Systems™ QC159
156.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
50964 | |
1 Each |
Sclerostin (SOST) | |
Control | |
Human |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set797 Human SOST/Sclerostin > 1 chacun
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu