Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 742 for Human HE4/WFDC2
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 de chaque
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Substances à analyser détectables | HE4/WFDC2 |
| Identification génétique (Entrez) | 10406 |
| Utilisation prévue | Control |
| Quantité | 1 de chaque |
| Source | Human |