Learn More
(R)-(+)-oxyde de propylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444947
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11444947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21884.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15448-47-2 | C3H6O | 58.08 g/mol
(R)-(+)-Propylene oxide is widely utilized in the manufacture of polyether polyols and propylene glycol, which is used to make the polyurethane plastics. It finds application as a fumigant for the sterilization of packaged foods and plastic medical instruments. Combine with ethanol, it used to make biological samples for electron microscopy. It also used in model aircraft and surface vehicles as a glow fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de (R)-(+)-propylène est largement utilisé dans la fabrication de polyols polyéther et de propylène glycol, qui sont utilisés pour fabriquer les plastiques en polyuréthane. Il est utilisé comme produit fumigant pour la stérilisation des aliments emballés et des instruments médicaux en plastique. Combiné à l’éthanol, il sert à fabriquer des échantillons biologiques pour la microscopie électronique. Il est également utilisé comme carburant pour les modèles réduits d’aéronefs et de véhicules de surface.
Solubilité
Miscible avec l’eau et de nombreux solvants organiques.
Remarques
Très inflammable. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. La substance peut se polymériser sous l’influence de bases, d’acides et de chlorures métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15448-47-2
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00066211
Clé InChI GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Synonyme r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
CID PubChem 146261
ChEBI CHEBI:28985
Nom IUPAC (2R)-2-méthyloxirane
SMILES CC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-Propylene oxide
Densité 0.829
Point d’ébullition 34°C to 35°C
Point d’éclair −37°C (−35°F)
Odeur Ether-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN1280
Beilstein 79764
Merck Index 14,7856
Informations sur la solubilité Miscible with water and many organic solvents.
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.