Learn More
(R)-(+)-Propranolol hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Description
Less active enantiomer of the β-adrenoceptor antagonist propranolol .
Racemate, S-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-Propranolol hydrochloride |
CAS | 13071-11-9 |
Formule moléculaire | C16H22ClNO2 |
Quantité | 100 mg |
Synonyme | r-+-propranolol hydrochloride, dexpropranolol hydrochloride, dexpropranolol hcl, unii-ab9db0nx46, ab9db0nx46, dexpropranolol hydrochloride usan, r-1-isopropylamino-3-1-naphthyloxy-2-propanol hydrochloride, 2r-1-naphthalen-1-yloxy-3-propan-2-ylamino propan-2-ol hydrochloride, +-anapriline |
Clé InChI | ZMRUPTIKESYGQW-PFEQFJNWSA-N |
SMILES | CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl |
Nom IUPAC | (2R)-1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride |
Poids moléculaire (g/mol) | 295.807 |
CID PubChem | 66366 |