Learn More
(R)-(-)-N,N-Diméthyl-1-[(S)-2-(diphénylphosphino)ferrocényl]éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365505
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 g
Conditionnement:
100mg
2g
500mg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11365505
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19685.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine acts as a ligand used in the enantioselective vinylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(-)-N,N-diméthyl-1-[(S)-2-(diphénylphosphino)ferrocényl]éthylamine agit comme un ligand utilisé dans la vinylation énantiosélective des aldéhydes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55700-44-2
Formule moléculaire C26H28FeNP
Poids moléculaire (g/mol) 441.34
Numéro MDL MFCD00075286
Clé InChI RCAFPSZHKFOLEE-KVEBOLLKNA-N
Nom IUPAC (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 100 mg
Rotation optique −355° (c=0.6 in Ethanol)
Poids de la formule 441.34
Pourcentage de pureté 97%