Learn More
(R)-(-)-N,N-Diméthyl-1-ferrocényléthylamine (L)-tartrate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11461130
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11461130
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H25778.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C18H25FeNO6
Numéro MDL MFCD09953453
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine (L)-tartrate
Point de fusion 129°C to 131°C
Quantité 25 g
Rotation optique +14° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 407.26
Pourcentage de pureté 95%