Learn More
Acide (R)-(-)-mandélique à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-154642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10417673
Brand: Thermo Scientific Acros 125320050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 611-71-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064251
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CID PubChem 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nom IUPAC acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Mandelic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 130°C à 135°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige-jaune à blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire C6H5CH(OH)CO2H
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-Mandelic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement