Learn More
(R)-(+)-Limonène, 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Description
Séquence de construction chirale. Solvant biodégradable. Le limonène est utilisé comme solvant pour l’impression 3D par fusion de filament, dans les produits cosmétiques, comme parfum et comme biocarburant. Il est utile pour promouvoir la perte de poids, prévenir le cancer, traiter le cancer et traiter la bronchite. Il s’avère également utile dans les aliments, les boissons, la gomme à mâcher, comme aromatisant et comme agent rétrécissant pour dissoudre le polystyrène. Il agit comme un intermédiaire chiral pour la synthèse de produits naturels.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le limonène est utilisé comme solvant pour l’impression 3D par fusion de filament, dans les produits cosmétiques, comme parfum et comme biocarburant. Il est utile pour promouvoir la perte de poids, prévenir le cancer, traiter le cancer et traiter la bronchite. Il s’avère également utile dans les aliments, les boissons, la gomme à mâcher, comme aromatisant et comme agent rétrécissant pour dissoudre le polystyrène. Il agit comme un intermédiaire chiral pour la synthèse de produits naturels et comme un répulsif d’insectes.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, le chloroforme, l’éther et le sulfure de carbone. Non miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(+)-Limonene |
Note relative au nom | stabilized |
Point de fusion | -74°C |
Densité | 0.841 |
Point d’ébullition | 177°C to 178°C |
Point d’éclair | 48°C (118°F) |
Odeur | Fruit-like |
Indice de réfraction | 1.473 |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN2052 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460633 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | L04733.AE,L04733.AP |
10249601 | Certificat d’analyse | 08/02/2024 | L04733.AE,L04733.AP |
10239003 | Certificat d’analyse | 08/01/2024 | L04733.AE,L04733.AP |
10234176 | Certificat d’analyse | 25/05/2022 | L04733.AE,L04733.AP |
10204366 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L04733.AE,L04733.AP |
Sécurité et traitement
- (+)-Limonene
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: D-Limonene