Learn More
(R)-(-)-alpha-méthoxy-alpha-(trifluorométhyl)chlorure de phénylacétyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363466
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
Code produit. 11363466
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14325.MF
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39637-99-5 | C10H8ClF3O2 | 252.62 g/mol
(R)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride is used as a chiral acylating reagent, which is used in the resolution of amino acid enantiomers like 2,5-dimethoxy-4-methylamphetamine. It is also suitable for the determination of the optical composition of compounds extracted from biological fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de (R)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl) phénylacétyle est utilisé comme réactif chiral d’acylation, qui est utilisé dans la résolution d’énantiomères d’acides aminés tels que la 2,5-diméthoxy-4-méthylamphétamine. Il convient également à la détermination de la composition optique des composés extraits de liquides biologiques.
Solubilité
Modérément miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39637-99-5
Formule moléculaire C10H8ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.62
Numéro MDL MFCD00044400
Clé InChI PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Synonyme unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
CID PubChem 3080792
Nom IUPAC Chlorure de (2R)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanoyl
SMILES CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Densité 1.353
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 50 mg
Numéro UN UN3265
Beilstein 3591565
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,6280
Informations sur la solubilité Sparingly miscible with water.
Rotation optique −137° (Neat)
Poids de la formule 252.62
Pourcentage de pureté ≥98%