Learn More
(R)-(-)-5-hydroxyméthyl-2-pyrrolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10000941
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66673-40-3
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD00077791
Clé InChI HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Synonyme r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
CID PubChem 7128291
Nom IUPAC (5R)-5-(hydroxyméthyl)pyrrolidine-2-one
SMILES C1CC(=O)NC1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77.0°C to 84.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 147.0°C to 149.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques −31.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotation spécifique − 31.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.