Learn More
(R)-(-)-5-hydroxyméthyl-2-pyrrolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone |
Note relative au nom | 98% |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 77.0°C to 84.0°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Point d’ébullition | 147.0°C to 149.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.