Learn More
Chlorhydrate de (R)-3-pyrrolidinol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11966731
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 104706-47-0
Formule moléculaire C4H9NO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 123.58
Clé InChI QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Synonyme r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, r---3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-3-hydroxypyrrolidine hcl, r-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3r-pyrrolidinol hydrochloride, r-+-3-pyrrolidinol hydrochloride
CID PubChem 2759336
Nom IUPAC (3R)-pyrrolidine-3-ol ; Chlorhydrate
SMILES C1CNCC1O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
Point de fusion 102°C to 107.5°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Rotation spécifique -7.6
Poids de la formule 123.58
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.