Learn More
(R)-3-isopropyl-2,5-diméthoxy-3,6 -dihydropyrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492456
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-3-isopropyl-2,5-diméthoxy-3,6-dihydropyrazine Auxiliaire chiral pour la synthèse de α-amino-acides. Il s’agit d’un inhibiteur ayant une activité antitumorale.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’éthanol
Remarques
Stocker à -20C. Tenir à l’écart des agents oxydants. Hygroscopique. Conserver sous atmosphère inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109838-85-9
Formule moléculaire C9H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.239
Numéro MDL MFCD00040565
Clé InChI FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2r, r-2,5-dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine, 2r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpiperazine, 2r-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine, 2r---2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
CID PubChem 736066
Nom IUPAC (2R)-3,6-diméthoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
SMILES CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
Densité 1.028
Point d’éclair 85°C (185°F)
Quantité 1 mL
Beilstein 3542790
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform and Ethanol
Rotation optique −102° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 98%