Learn More
(R)-(+)-3-butyn-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047346
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
42969-65-3
C4H6O
70.091
MFCD00211237
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
638102
(2R)-but-3-yn-2-ol
CC(C#C)O
42969-65-3
C4H6O
70.091
MFCD00211237
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
638102
(2R)-but-3-yn-2-ol
CC(C#C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Densité 0.891
Point d’ébullition 108°C to 109°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Indice de réfraction 1.426
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2929
Beilstein 3587272
Rotation optique +47° (Neat)
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.