Learn More
Acide (R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15409545
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15409545
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52044.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 737751-95-0
Formule moléculaire C9H10BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 244.088
Numéro MDL MFCD04113641
Clé InChI OETRFEPZCAGEMK-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-3-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, r-3-amino-3-2-bromo-phenyl-propionic acid, r-3-amino-3-2-bromophenyl propionic acid, 3r-3-amino-3-2-bromophenyl propanoic acid, s-3-amino-3-2-bromophenyl-propionic acid, h-d-b-phe 2-br-oh, r-2-bromo-beta-phe-oh, h-phg 2-br-c*ch2 oh, alphachiron 746639a1038
CID PubChem 7046951
Nom IUPAC Acide (3R)-3-amino-3-(2-bromophényl)propanoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(CC(=O)O)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Point de fusion 232°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 244.09
Rotation optique +29° (c=1 in 0.5N NaOH)
Pourcentage de pureté 98%