Learn More
(R)-(-)-2-Méthylpyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15464278
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
It is used as a building block used in a multikilogram synthesis of a chiral naphthalenoid histamine receptor antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme bloc de construction dans une synthèse multikilogramme d’un antagoniste des récepteurs histaminiques naphtalénoïdes chiraux.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Le récipient est à conserver dans un endroit réfrigéré et bien ventilé. Sensible à l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41720-98-3
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD07783026
Clé InChI RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N
Synonyme r-2-methylpyrrolidine, r-2-methyl-pyrrolidine, 2r-2-methylpyrrolidine, r---2-methylpyrrolidine, r-2-methyl pyrrolidine, 2-r-methylpyrrolidine, 2r---2-methyltetrahydropyrrole, 2r---2-methylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methyl-, 2r, 2-methyl-pyrrolidine
CID PubChem 641544
ChEBI CHEBI:78858
Nom IUPAC (2R)-2-méthylpyrrolidine
SMILES CC1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-2-Methylpyrrolidine
Densité 0.84
Point d’éclair 7°C (45°F)
Indice de réfraction 1.43
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2733
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −19° (c=5 in Methanol)
Poids de la formule 85.15
Pourcentage de pureté 95%