Learn More
(R)-(-)-2-Méthylpiperazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
25.20€ - 160.00€
Identifiants chimiques
CAS 75336-86-6
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.165
Numéro MDL MFCD00192317
Clé InChI JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
Synonyme r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
CID PubChem 7330434
Nom IUPAC (2R)-2-méthylpipérazine
SMILES CC1CNCCN1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11446106
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22366.01
0.25 g
N/A
11426106
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22366.03
1 g
N/A
11436106
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22366.06
5 g
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
75336-86-6
100.165
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
7330434
CC1CNCCN1
C5H12N2
MFCD00192317
r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
(2R)-2-méthylpipérazine
Spécification
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
76°C to 78°C
65°C (149°F)
MFCD00192317
3647994
r---2-methylpiperazine, r-2-methylpiperazine, 2r-2-methylpiperazine, r-mp, piperazine, 2-methyl-, 2r, r-2-methyl-piperazine, 2-methylpiperazine, r, unii-p4xu643r8w
−7° (c=1 in Ethanol)
(2R)-2-méthylpipérazine
7330434
≥98%
75336-86-6
155°C to 156°C
C5H12N2
UN2925
Air sensitive; Hygroscopic
JOMNTHCQHJPVAZ-RXMQYKEDSA-N
CC1CNCCN1
100.165
100.17
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318-H228
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable solid.
P210-P240-P241-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante