Learn More
(R)-(-)-2-(Méthoxyméthyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
84.10€ - 298.00€
Identifiants chimiques
CAS | 84025-81-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.17 |
Clé InChI | CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N |
Synonyme | r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me |
CID PubChem | 671216 |
Nom IUPAC | (2R)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine |
SMILES | COCC1CCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10200800
|
Thermo Scientific Acros
376190010 |
1 mL | |||||||
10862641
|
Thermo Scientific
376190050 |
5 mL |
298.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
84025-81-0 | |
115.17 | |
r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me | |
(2R)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine |
C6H13NO | |
CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N | |
671216 | |
COCC1CCCN1 |
Spécification
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine | |
97.5 | |
Incolore | |
62.0°C (40.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H13NO | |
-32.5° to -36.5° (20°C, 589nm) (c=2 in aq HCl) | |
Solubility in water: soluble | |
COCC1CCCN1 | |
115.17 | |
115.17 | |
Liquide |
84025-81-0 | |
100.0 | |
0.9320g/mL | |
45°C | |
97.5% min. (GC) | |
0.932 | |
r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me | |
CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N | |
(2R)-2-(méthoxyméthyl)pyrrolidine | |
671216 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.