Learn More
(R)-2-(1-hydroxyéthyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10331853
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27911-63-3
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Numéro MDL MFCD04972322
Clé InChI PPHIIIRFJKDTLG-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme r-1-pyridin-2-yl ethanol, r-2-1-hydroxyethyl pyridine, r-1-2-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethan-1-ol, r-alpha-methyl-2-pyridinemethanol, 1r-1-pyridin-2-ylethanol, 1r-1-pyridin-2-yl ethanol, pubchem5699, r-1-pyridin-2-yl-ethanol, 1r-1-2-pyridyl ethanol
CID PubChem 642847
Nom IUPAC (1R)-1-pyridine-2-ylethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=N1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5270 to 1.529
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques +24° (31°C c=1 toluene)
Rotation spécifique + 24
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.