Learn More
IKA™ Pince avec noix de serrage R 182
Protégez les joints avec cette pince. La pince avec noix de serrage IKA™ R 182 présente une construction en aluminium moulé robuste et une conception à manchon en croix. Idéale pour une grande variété d’applications.
Marque:  IKA™ 0002657700
103.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10105500
  • 128.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Plage de serrage, support : 6 à 16 mm
  • Plage de serrage, bras d’extension : 6 à 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pince avec noix de serrage
de 6 à 16 mm
Fonte d’aluminium
1 de chaque
Nom du produit
IKA™ Pince avec noix de serrage R 182 > Plage : 6 à 16 mm