Learn More
IKA™ Agitateur à turbine R 1401, à 3 pâles
La tête de turbine R 1401 est conçue pour être utilisée avec les agitateurs verticaux EUROSTAR 20 à haute vitesse/commande numérique.
Marque: IKA™ 0001242900
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.03150kg
Description
Elle est particulièrement adaptée aux applications qui travaillent avec des viscosités de mélange faibles à moyennes et qui nécessitent un schéma de débit axial à grande vitesse avec une augmentation limitée de la température.Informations sur la commande
La tête R 1401 doit être fixée à l’arbre de précision R 6000 pour fonctionner (doit être commandé séparément).
Spécification
Plage de fonctionnement 1 à 30 L | |
55 mm | |
Agitation à haut débit |
2,2 in | |
Mélangeurs numériques haute vitesse EUROSTAR 20 | |
Hélice |