Learn More
Fungilab™ VISCO ALPHA R 100 à 13.000.000 CP Viscosité 100 à 13.000.000 cP, précision +/-1 %
Click to view available options
Gamme de viscosité:
100-13.000.000cP
Conditionnement:
1 pièce
Description
Viscosimètre ViscoBasic+
• Mobiles compatibles Brookfield
• 18 vitesses de mesure
• Précision ±1% pleine échelle, reproductibilité <0,2%
• Construction
• Affichage simultané: vitesse, mobile sélectionné, viscosité en cP et % de gamme
• 18 vitesses programmées
• Ecran LCD rétro-éclairé. 8 langues disponibles
• Clavier étanche à touches sensitives
• Statif avec pieds de mise à niveau et niveau à bulle
• Auto-contrôle
• Auto-diagnostic avec alarme sonore
• Alarme sonore et visuelle en cas de dépassement de gamme haute et basse
• Mesure
• Les mobiles sont plongés directement dans l'échantillon
• Volume d'échantillon 400 à 500mL
• Nous recommandons le bécher 600mL réf. 1173-2222
• Pour contrôler la température, placez le bécher dans un bain
• Compatible Brookfield
• Les mobiles sont identiques et interchangeables avec les mobiles Brookfield
• A mobile et vitesse identiques, les résultats sont les mêmes
• Etude rhéologique
• Pour mesure de la viscosité absolue à gradient de vitesse connue, prendre les mobiles et les adaptateurs pour viscosité absolue présentés
• ViscoBasic+ R avec 6 mobiles R2 à R7
• Inclus avec 6 mobiles de mesure, portoir à mobiles, statif avec mise à niveau
• Mobiles compatibles Brookfield
• 18 vitesses de mesure
• Précision ±1% pleine échelle, reproductibilité <0,2%
• Construction
• Affichage simultané: vitesse, mobile sélectionné, viscosité en cP et % de gamme
• 18 vitesses programmées
• Ecran LCD rétro-éclairé. 8 langues disponibles
• Clavier étanche à touches sensitives
• Statif avec pieds de mise à niveau et niveau à bulle
• Auto-contrôle
• Auto-diagnostic avec alarme sonore
• Alarme sonore et visuelle en cas de dépassement de gamme haute et basse
• Mesure
• Les mobiles sont plongés directement dans l'échantillon
• Volume d'échantillon 400 à 500mL
• Nous recommandons le bécher 600mL réf. 1173-2222
• Pour contrôler la température, placez le bécher dans un bain
• Compatible Brookfield
• Les mobiles sont identiques et interchangeables avec les mobiles Brookfield
• A mobile et vitesse identiques, les résultats sont les mêmes
• Etude rhéologique
• Pour mesure de la viscosité absolue à gradient de vitesse connue, prendre les mobiles et les adaptateurs pour viscosité absolue présentés
• ViscoBasic+ R avec 6 mobiles R2 à R7
• Inclus avec 6 mobiles de mesure, portoir à mobiles, statif avec mise à niveau
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre |
| Gamme de viscosité | 100-13.000.000cP |
| Description | 18 variable speed settings |
| Type d’affichage | Ecran LCD 4 lignes et clavier de contrôle |
| Certifications/Conformité | BS: 6075, 5350 ISO: 2555, 1652 ASTM: 115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824, 2196, 2336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994, 3232, 3236, 3716 |
| Comprend | L'instrument est fourni complet avec les mobiles standard (4 mobiles pour la version L, et 6 mobiles pour les versions R et H), un support pour le viscosimètre et la protection pour mobile. |
| Précision | 100 to 13.000.000cP, ±1% de la pleine échelle |
| Reproductibilité | 0.2% |
| À utiliser avec (application) | Measuring viscosity |
| Vitesse de rotation | 0,3 à 100 tr/min |
| Afficher plus |