Learn More
BUCHI Système R-100
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Marque: BUCHI 11100V1021
7999.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21992" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Évaporateur rotatif R-100
- Rotavapor™ d’entrée de gamme
- Répond besoins essentiels de l’évaporation et aux normes de haute qualité de BUCHI.
Spécification
Sans revêtement protecteur | |
5 000 ml | |
Température ambiante jusqu’à 95°C | |
Vertical |
220/240 V | |
280 tr/min | |
F-105, -10°C à +25°C | |
SJ 29/32 |