Learn More
BUCHI Système R-100
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Marque:  BUCHI 11100V1111
7080.77 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21992" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15354906
  • 7900.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Évaporateur rotatif R-100
  • Rotavapor™ d’entrée de gamme
  • Répond besoins essentiels de l’évaporation et aux normes de haute qualité de BUCHI.
Spécification
Spécification
Revêtement de sécurité
5 000 ml
Température ambiante jusqu’à 95°C
Vertical
220/240 V
280 tr/min
F-100, correction 10°C
SJ 29/32