Learn More
(R)-1-Phényl-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10413575
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103548-16-9
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00145213
Clé InChI RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N
Synonyme r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc
CID PubChem 2735120
Nom IUPAC (1R)-1-phénylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62°C to 66°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques +54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth)
Rotation spécifique + 54.5
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (R)-1-Phenyl-1,3-propanediol