Learn More
(R)-1-(2-méthoxyphényl)éthylamine, ChiPros™, 99 %, ee 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
The derivatives of the compound, are used as a potential ligand in developing radioiodinated antagonists for imaging of 5-HT1A receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les dérivés du composé sont utilisés comme ligand potentiel dans le développement d’antagonistes radioiodés pour l’imagerie in vivo des récepteurs HT 51 A.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Les dérivés du composé sont utilisés comme ligand potentiel dans le développement d’antagonistes radioiodés pour l’imagerie in vivo des récepteurs HT 51 A.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (R)-1-(2-Methoxyphenyl)ethylamine |
Point d’ébullition | 118°C (17 mmHg) |
Notes de pourcentage du dosage | ee ≥98 % |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2735 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
Poids de la formule | 151.21 |
Pourcentage de pureté | 99% |