Learn More
(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15422809
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
3886-70-2
C12H13N
171.243
MFCD00064114
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
2724264
(1R)-1-naphtalène-1-ylethanamine
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
3886-70-2
C12H13N
171.243
MFCD00064114
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
2724264
(1R)-1-naphtalène-1-ylethanamine
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
It is used in chiral synthesis in organic reactions including the synthesis of β-amino acids and the enantioselective of ketones to nitroolefins. Also used as absolute configuration of primary amines determined using chiral (2-nitrophenyl)proline amides and H NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse chirale des réactions organiques, notamment la synthèse des acides aminés β et l’énantiosélective des cétones en nitrooléfines. Également utilisé comme configuration absolue des amines primaires déterminées à l’aide d’amides (2-nitrophényl)proline chiraux et de la RMN du proton.
Solubilité
Soluble dans l’eau<10/l).
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.060 g/mL
Point d’ébullition 152°C to 153°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.623
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2208025
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (<10/l).
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide