Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
4410.00€ - 6765.00€
Spécification
Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile |
Précision affichage | 1 mg |
Comprend | Balance standard sans ajouts spécifiques au pays |
Mise à niveau | Motorisé |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18082134
![]() |
Sartorius
QTX323IMU-1S |
320 g |
4410.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18002244
![]() |
Sartorius
QTX1203IMU-1S |
1200 g |
6460.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18012184
![]() |
Sartorius
QTX423IMU-1S |
420 g |
4920.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18072174
![]() |
Sartorius
QTX1503IMU-1S |
1500 g |
6765.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18082224
![]() |
Sartorius
QTX623IMU-1S |
620 g |
5435.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Améliore l’expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités haut de gamme.
- Propose une large gamme d’utilisations dans différents environnements et applications.
- Efficacité énergétique, réduction de l’empreinte carbone et durabilité, minimisant l’impact sur l’environnement de l’installation de fabrication à l’échelle du laboratoire.
- Niveau en temps réel
Spécification
Connecteur D-sub, 9 broches | |
1 mg | |
Motorisé | |
≤ 1.0 s | |
100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
Écran tactile | |
Balance standard sans ajouts spécifiques au pays | |
Balance Quintix Pro | |
Balance | |
Non |