Learn More
Chlorhydrate de (-)-quinpirole, Tocris
Code produit. 30001183
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Selective D2-like agonist
Selective dopamine D2 receptor agonist (Ki values are 4.8, ∽24, ∽30 and 1900 nM at D2, D3, D4 and D1 receptors respectively).
Identifiants chimiques
CAS 85798-08-9
Formule moléculaire C13H22ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 255.79
Clé InChI HJHVRVJTYPKTHX-HTMVYDOJSA-N
Synonyme --quinpirole hydrochloride, quinpirole hydrochloride, quinpirole hcl, unii-t6i2w5v2k1, quinpirole hydrochloride usan, dsstox_cid_25519, dsstox_rid_80926, dsstox_gsid_45519, --4ar,8ar-4,4a,5,6,7,8,8a,9-octahydro-5-propyl-1h-pyrazolo 3,4-g quinoline monohydrochloride
CID PubChem 55397
Nom IUPAC (4aR,8aR)-5-propyl-1,4,4a,6,7,8,8a,9-octahydropyrazolo[3,4-g]quinoline;hydrochloride
SMILES CCCN1CCCC2C1CC3=C(C2)NN=C3.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Quinpirole hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 255.79
Pourcentage de pureté >98%