Learn More
Dichromate de quinolinium, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15491508
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56549-24-7
Formule moléculaire C18H16Cr2N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 476.325
Numéro MDL MFCD00059108
Clé InChI PYEIMZCGCWSHSV-UHFFFAOYSA-P
Synonyme quinolinium dichromate, acmc-209lt3
CID PubChem 11465689
Nom IUPAC oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome ; Quinoline-1-ium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=[NH+]2.C1=CC=C2C(=C1)C=CC=[NH+]2.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinolinium dichromate
Point de fusion 164°C to 167°C (decomposition)
Couleur Orange à jaune
Quantité 5 g
Numéro UN UN3087
Poids de la formule 476.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre