Learn More
Acide quinoléine-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10128554
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 10349-57-2
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.171
Numéro MDL MFCD00047613
Clé InChI VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
CID PubChem 82571
Nom IUPAC Acide quinoléine-6-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoline-6-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 97%