Learn More
Sulfate de quinine dihydraté, spécifié selon les exigences de l’USP, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15279295
compliance-icons
Sulfate de quinine dihydraté, spécifié selon les exigences de l’USP, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15279295
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 15279295
Marque: Thermo Scientific Acros 418780050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6119-70-6
Formule moléculaire C40H54N4O10S
Poids moléculaire (g/mol) 782.95
Numéro MDL MFCD00150790
Clé InChI ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
CID PubChem 134129495
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinine Sulfate Dihydrate
Point de fusion 153.0°C
Résidus d’allumage 0.1% max
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,8177
Nom IUPAC bis((R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol) sulfuric acid dihydrate
Poids de la formule 782.96
Matière insoluble 0.1% max. (in mixture of chloroform-alcohol (2:1))
compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinine sulfate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Nom du produit
Sulfate de quinine dihydraté, spécifié selon les exigences de l’USP, Thermo Scientific Chemicals >