Learn More
Monohydrate d’hémisulfate de quinine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Quinine hemisulfate monohydrate plays a major role in potassium channel blockers. It is also used as an antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and a hypoglycemic agent. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. It is also used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hémisulfate de quinine monohydraté joue un rôle majeur dans les bloqueurs de canaux de potassium. Il est également utilisé comme agent antipaludique, anticholinergique, antihypertenseur et hypoglycémiant. Il inhibe le canal de potassium régulé par l’ATP mitochondriale. Il est également utilisé pour étudier le métabolisme de l’hème biocristalisé, de l’hémozoïne, des parasites paludiques et la toxicité des complexes de l’hème (FP).
Solubilité
Soluble dans un mélange de chloroforme et d’alcool absolu (2:1).
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcalis, l’ammoniac, les bases fortes et l’iode.
L’hémisulfate de quinine monohydraté joue un rôle majeur dans les bloqueurs de canaux de potassium. Il est également utilisé comme agent antipaludique, anticholinergique, antihypertenseur et hypoglycémiant. Il inhibe le canal de potassium régulé par l’ATP mitochondriale. Il est également utilisé pour étudier le métabolisme de l’hème biocristalisé, de l’hémozoïne, des parasites paludiques et la toxicité des complexes de l’hème (FP).
Solubilité
Soluble dans un mélange de chloroforme et d’alcool absolu (2:1).
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les alcalis, l’ammoniac, les bases fortes et l’iode.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Quinine hemisulfate monohydrate |
Point de fusion | 217°C to 218°C (decomposition) |
Odeur | Odorless |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 6113937 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,8061 |
Informations sur la solubilité | Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1). |
Rotation optique | −241° (c=2 in 0.1M HCl) |
Poids de la formule | 391.47 (373.46 Anhydrous) |