Learn More
La quinine, anhydre, 99 % (base totale), peut cont. Jusquʼà 5 % de dihydroquinine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478683
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
250g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11478683
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A10459.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
Quinine is used in photochemistry as a common fluorescence standard and as a resolving agent for chiral acids. It is also useful for treating falciparum malaria, lupus, arthritis and vivax malaria. It acts as a flavor component in tonic water and bitter lemon. It is utilized as the chiral moiety for the ligands used in sharpless asymmetric dihydroxylation. Furthermore, it catalyzes the kinetic resolution of furanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La quinine est utilisée en photochimie comme étalon de fluorescence commun et comme agent de résolution pour les acides chiraux. Elle est également utile pour traiter le paludisme à falciparum, le lupus, l’arthrite et le paludisme à vivax. Elle agit comme un composant aromatique dans l’eau tonique et le citron amer. Elle est utilisée comme fraction chirale pour les ligands utilisés dans la dihydroxylation asymétrique et nette. De plus, elle catalyse la résolution cinétique des furanones.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme et l’éther diéthylique. Légèrement soluble dans l’eau et le glycérol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 130-95-0
Formule moléculaire C20H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.42
Numéro MDL MFCD00198096
Clé InChI LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonyme 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
CID PubChem 129316724
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Quinine
Note relative au nom Anhydrous, may cont. up to 5% dihydroquinine
Point de fusion ∼177°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage (base totale)
Quantité 10 g
Beilstein 91867
Sensibilité Light Sensitive
Merck Index 14,8061
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform and diethyl ether. Slightly soluble in water and glycerol.
Rotation optique −166° (c=1 in ethanol)
Nom IUPAC (5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-2-yl)-[6-(trideutériométhoxy)quinoline-4-yl]méthanol
Poids de la formule 324.42
Pourcentage de pureté 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinine, anhydrous, 99% (total base), may cont. up to 5% dihydroquinine
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Quinine
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado