Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de quinaldine, teneur en colorant, 95 % Code produit.: 15442058
Thermo Scientific Chemicals Rouge de quinaldine, teneur en colorant, 95 %
Code produit. 15442058
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 15442058
Marque: Thermo Scientific Chemicals H55729.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Quinaldine Red is a colorimetric phosphate detection reagent which is known to be a cationic fluorescent probe for proteins. It is also a pH indicator with a transition interval from 1.4 - 3.2 (colorless - rose).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rouge de quinaldine est un réactif colorimétrique de détection de phosphate qui est connu comme une sonde fluorescente cationique pour les protéines. Il s’agit également d’un indicateur de pH dont l’intervalle de transition est de 1,4-3,2 (incolore - rose).
Solubilité
Partiellement soluble dans l’eau, l’alcool et l’éthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-92-0
Formule moléculaire C21H23IN2
Poids moléculaire (g/mol) 430.33
Numéro MDL MFCD00011968
Clé InChI JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme quinaldine red, eastman 1361, 2-p-dimethylaminostyryl quinoline ethiodide, 1-ethyl-2-p-dimethylaminostyrylquinoline iodide, 2-4-dimethylaminostyryl-1-ethylquinolinium iodide, 2-4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, 2--4-dimethylamino styryl-1-ethylquinolinium iodide, chinaldinrot, alpha-p-dimethylaminophenylethylene quinolineethiodide, quinolinium, 2-2-4-dimethylamino phenyl ethenyl-1-ethyl-, iodide 1:1
CID PubChem 5702759
Nom IUPAC 4-[(E)-2-(1-éthylquinoline-1-ium-2-yl)éthényl]-N,N-diméthylaniline ; iodure
SMILES [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinaldine Red
Note relative au nom Dye content
Couleur Noir à vert
Quantité 5 g
Beilstein 3798055
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8049
Informations sur la solubilité Partly soluble in water,alcohol,and ethanol.
Poids de la formule 430.33
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN07L071 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberH55729.06,H55729.14
Numéro de lotW23K052 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog NumberH55729.06,H55729.14
Numéro de lotY16I033 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2022 Catalog NumberH55729.06,H55729.14
Numéro de lotX03I021 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberH55729.06,H55729.14
Numéro de lotM20I036 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberH55729.06,H55729.14
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Rouge de quinaldine, teneur en colorant, 95 % >