Learn More
Contec™ Lingettes Quiltec™ I
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 11972435 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
6 x 6 in (150 x 150 mm)
9 in x 9 in (22,9 cm x 22,9 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
9 x 9 in (230 x 230 mm)
Quantité d’emballage:
100/paquet
200/Sachet, 10 Sachets/ Carton (En vrac)
25/Sachets, 40 Sachets/Carton
50 Sachets
50/sac, 10 sacs/carton
500/Carton
900/Carton
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2000 pièces
500 pièces
Code produit. 11972435
Marque: Contec™ QT199
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nettoient les surfaces intérieures, les outils ou les produits. Les lingettes Quiltec™ I offrent une capacité adsorbante extrêmement élevée. Ces lingettes en polyester durables sont idéales pour les applications en salle blanche.
  • Ces lingettes à bords soudés offrent une capacité adsorbante extrêmement élevée. Deux couches de tissu en polyester ouatiné sont découpées au laser et soudées ensemble pour créer des poches de collecte de liquide supplémentaire.
  • L’emploi de deux épaisseurs de polyester ouatiné est à l’origine d’une lingette durable dotée d’une capacité d’absorption exceptionnelle. Pouvoir absorbant double par rapport à une lingette à une seule épaisseur
  • Niveau de particules et fibres extrêmement faible—idéales pour le nettoyage des surfaces internes des outils de traitement, l’essuyage des produits ou le nettoyage général
Informations sur la commande
Lavage et emballage en salle blanche Classe ISO 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes pour salle blanche Quiltec™ I
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Classe ISO 3 et 4
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 9 in x 9 in (22,9 cm x 22,9 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Quantité d’emballage 50 Sachets
Épaisseur 2 plis