Learn More
Adaptateur pour connecteur de vide avec filetage Quickfit™
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Utile pour la collecte des fractions lors de la distillation sous vide
- Chaque flacon peut être rempli progressivement en faisant tourner l’adaptateur
- Évite de perturber les conditions sous vide lors du changement des flacons
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Utile pour la collecte des fractions de distillat |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon |
| Comprend | Connecteur fileté |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Adaptateur pour connecteur de vide |