Learn More
Adaptateur coudé avec prise de vide Quickfit™
Click to view available options
Hauteur (métrique):
110 mm
140 mm
150 mm
165 mm
Taille du cône:
14/23
19/26
24/29
29/32
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
Description
Distribue des liquides entre plusieurs récipients en verre sous vide.L'adaptateur pour récepteur sous vide QuickFit™ est fourni avec un bras latéral pour faciliter la fixation à l'alimentation sous vide.
- Tige d’allonge dans le cône
- Avec bras latéral pour la connexion à une alimentation sous vide
- Connexion facile à la tubulure flexible via un raccord fileté en plastique amovible
Spezifikation
Spezifikation
| Taille du cône | 19/26 |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulure flexible |
| Hauteur (impériale) | 5,51in |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Comprend | Connecteur fileté en plastique détachable, tige de distribution, bras latéral |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Adaptateur coudé pour récepteur à vide |
| Numéro du joint conique standard | 19/26 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur