Learn More
Adaptateur à col de cygne Quickfit™
Comporte un joint fileté pour accepter les thermomètres et les tubes
Marque:  Quickfit MA6/33
Code produit. 12071603
  • 63.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Comporte un joint fileté pour accepter les thermomètres et les tubes
  • Disponibles en différentes tailles de rodage, de cône et de filetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
24/29
Verre borosilicaté
13
Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’admission de gaz
Adaptateur pour col de cygne