Learn More
Adaptateur rodé de tubulure droit Quickfit™
Code produit. p-8003019
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
24/29
29/32
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15547930
Marque: Quickfit MF13/4/SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajoutez une tubulure détachable à un récipient en verre grâce à un adaptateur de tubulure en verre. Les adaptateurs de tubulure droits Quickfit™ sont fournis dans différentes tailles pour s’adapter aux récipients ou aux tailles variables.
  • Avec raccord droit pour la fixation d’un tuyau en caoutchouc, etc.
  • Connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubulure flexible, tuyau en caoutchouc
Comprend Connecteur fileté en plastique détachable
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur pour tubulure droit
Numéro du joint conique standard 29/32