Learn More
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc
Marque: Quickfit MF18/44/SC
38.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc
- Avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc, etc.
- Connecteur fileté en plastique amovible permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
Spécification
29/32 | |
Verre borosilicaté | |
29/32 |
Connecteur fileté en plastique détachable | |
Adaptateur de tubulure à bras latéral |