Learn More
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc
Marque: Quickfit MF18/3/SC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateur de tubulure Quickfit™ avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc
- Avec bras latéral pour fixer un tuyau en caoutchouc, etc.
- Connecteur fileté en plastique amovible permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
Spécification
24/29 | |
Verre borosilicaté | |
19/26 |
Connecteur fileté en plastique détachable | |
Adaptateur de tubulure à bras latéral |