Learn More
Adaptateur pour tête anti-éclaboussures incliné Quickfit™
Utilisé dans les assemblages de distillation.
Marque: Quickfit SH7/02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisée dans les assemblages de distillation pour empêcher le transport de liquide brut du flacon vers le condenseur.
Spécification
Adaptateur pour tête anti-éclaboussures inclinée | |
Verre borosilicaté | |
Assemblages de distillation entre le flacon et le condenseur pour éviter la contamination de liquide brut | |
19/26 (condenseur), 19/26 (flacon) |