Learn More
Adaptateur pour tête anti-éclaboussures incliné Quickfit™
Utilisé dans les assemblages de distillation.
Marque: Quickfit SH7/0/44
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisée dans les assemblages de distillation pour empêcher le transport de liquide brut du flacon vers le condenseur.
Spécification
Adapter | |
Used in Distillation Assemblies to Prevent Raw liquid “Carrying over” From Flask to Condenser | |
1/boîte | |
29/32 (Condenser), 29/32 (flask) |