Learn More
Adaptateur de filetage Quickfit™ pour cône
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L’adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d’entrée.
Marque:  Quickfit ST54/24
Code produit. 10840580
  • 87.50€ / 2 pièces
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fixez solidement les thermomètres et les tubes sur les récipients en verre. L'adaptateur fileté QuickFit™ existe en différentes tailles adaptées à de nombreux récipients et orifices d'entrée.
  • Joint fileté à vis avec bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE
  • Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’entrée de gaz, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
29/32
Bouchon en plastique, anneau en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE
Adaptateur fileté à vis conique
Idéal pour la protection des thermomètres, des tubes d’admission de gaz
Verre borosilicaté
24
Documents
Product Information
Nom du produit
Adaptateur de filetage Quickfit™ pour cône > Diamètre ouverture bouchon : 10,5 à 11,5 mm ; Taille du cône : 29/32 ; Taille du filetage : 24